Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1729-1G PC1729-5G
APOSPC1729-1GEA 95.1 EUR
APOSPC1729-1G APOSPC1729-5G
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₉BF₃KO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115764
CAS nummer: 850623-69-7