Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1733-10G PC1733-25G PC1733-5G
APOSPC1733-10GEA 264 EUR
APOSPC1733-10G APOSPC1733-25G APOSPC1733-5G
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₉BF₃KS
MW: 244.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115771
CAS nummer: 850623-75-5