5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 22 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Smeltpunt: 98…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632196
CAS nummer: 50594-78-0