2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 211 EUR
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
2-Fluoro-m-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 114 °C/15mmHg
Smeltpunt: 47…51 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411962
CAS nummer: 103438-88-6