Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 183 EUR
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃K
Smeltpunt: >230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659940
CAS nummer: 423118-47-2