ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 61.4 EUR
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone
Formule: (C₆H₅)C(O)CClF₂
MW: 190.58 g/mol
Kookpunt: 95…97 °C/37mmHg
Dichtheid: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042123
CAS nummer: 384-67-8