1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 345 EUR
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₅ClF₂O₂
MW: 170.54 g/mol
Kookpunt: 141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041520
CAS nummer: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3 III