2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1753J-25G PC1753J-5G
APOSPC1753J-25GEA 295 EUR
APOSPC1753J-25G APOSPC1753J-5G
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride 97%
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride
Formule: C₂Cl₂F₂O
Kookpunt: 49…50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039317
CAS nummer: 354-24-5
UN: 1760
ADR: 8,III