Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 122 EUR
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₆K
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039955
CAS nummer: 166328-08-1