4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 52.6 EUR
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₃ClF₂
Kookpunt: 127…128 °C
Smeltpunt: –26 °C
Dichtheid: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042569
CAS nummer: 1435-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III