2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1754F-100G PC1754F-25G PC1754F-500G
APOSPC1754F-100GEA 65.8 EUR
APOSPC1754F-100G APOSPC1754F-25G APOSPC1754F-500G
2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
2-Chloro-1,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₃ClF₂
Kookpunt: 126…128 °C
Dichtheid: 1,352 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042571
CAS nummer: 2367-91-1
UN: 1993
ADR: 3,II