4-Chloro-1,2-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1754J-100G PC1754J-25G
APOSPC1754J-100GEA 120 EUR
APOSPC1754J-100G APOSPC1754J-25G
4-Chloro-1,2-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Formule: C₆H₃ClF₂
Kookpunt: 126 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042572
CAS nummer: 696-02-6
UN: 1993
ADR: 3,III