2-Chloor-4,5-fluorbenzoëzuur 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 186 EUR
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
2-Chloor-4,5-fluorbenzoëzuur 98%
2-Chloor-4,5-fluorbenzoëzuur
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Kookpunt: 257…259 °C
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077479
CAS nummer: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5