4-Chloor-2,5-fluorbenzoëzuur 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1757-25G PC1757-5G
APOSPC1757-25GEA 40.3 EUR
APOSPC1757-25G APOSPC1757-5G
4-Chloor-2,5-fluorbenzoëzuur 98%
4-Chloor-2,5-fluorbenzoëzuur
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Smeltpunt: 153…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077480
CAS nummer: 132794-07-1