3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 86.7 EUR
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Kookpunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153090
CAS nummer: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN: 1993
ADR: 3 III