Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1769-25G PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA 646 EUR
APOSPC1769-25G APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₃BF₉K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701625
CAS nummer: 166328-09-2