4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1777-5G PC1777-100G PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA 22 EUR
APOSPC1777-5G APOSPC1777-100G APOSPC1777-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973086
CAS nummer: 313545-41-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable