4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 24.9 EUR
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Smeltpunt: 170…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363787
CAS nummer: 182344-23-6