2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 1680 EUR
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
2-Chloro-1,1-difluoroethylene
Formule: C₂HClF₂
Kookpunt: –18 °C
Smeltpunt: –138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 359-10-4
UN: 1954
ADR: 2.1,