4-Fluoro-1-indanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1783-1G PC1783-5G
APOSPC1783-1GEA 24.6 EUR
APOSPC1783-1G APOSPC1783-5G
4-Fluoro-1-indanone 95+%
4-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
Smeltpunt: 79…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797829
CAS nummer: 699-99-0