2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 73 EUR
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₃F₄NO
Kookpunt: 53 °C/2,5mmHg
Dichtheid: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673069
CAS nummer: 69922-27-6