2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 823 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Kookpunt: 76 °C/37mmHg
Smeltpunt: 45…46 °C
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075400
CAS nummer: 206986-81-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II