2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 110 EUR
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
MW: 166.97 g/mol
Kookpunt: 80 °C/16mmHg
Smeltpunt: 37…41 °C
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233551
CAS nummer: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8 III