2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 36.6 EUR
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270.55 g/mol
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007076
CAS nummer: 392-95-0
EINECS: 206-883-0