4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 51.2 EUR
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270.55 g/mol
Kookpunt: >250 °C
Smeltpunt: 50…58 °C
Dichtheid: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007068
CAS nummer: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II