2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1811-1G PC1811-25G PC1811-5G
APOSPC1811-1GEA 27.8 EUR
APOSPC1811-1G APOSPC1811-25G APOSPC1811-5G
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658165
CAS nummer: 178813-78-0