1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1812J-1G PC1812J-5G PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1812J-1G APOSPC1812J-5G APOSPC1812J-25G
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Formule: C₈H₈ClF
Kookpunt: 98…99 °C/26mmHg
Dichtheid: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155000
CAS nummer: 332-43-4
EINECS: 206-364-9