2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 48.3 EUR
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
Smeltpunt: 118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042594
CAS nummer: 399-35-9