4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 245 EUR
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042520
CAS nummer: 59280-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III