3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 117 EUR
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO
Kookpunt: 126…128 °C/15mmHg
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042203
CAS nummer: 2923-66-2