2-Chloro-4-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 22 EUR
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Kookpunt: 191…192 °C
Dichtheid: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042530
CAS nummer: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III