2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Kookpunt: 211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084852
CAS nummer: 452-83-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III