3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 22 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Kookpunt: 227…228 °C
Smeltpunt: 42…47 °C
Dichtheid: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007767
CAS nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III