4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 36.6 EUR
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Kookpunt: 92 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010625
CAS nummer: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III