2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 60 EUR
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
Smeltpunt: 154…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142874
CAS nummer: 394-28-5