2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 22 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Kookpunt: 118…120 °C/50mmHg
Smeltpunt: 59…64 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042527
CAS nummer: 84194-36-5