2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1828E-100G PC1828E-500G PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA 23.4 EUR
APOSPC1828E-100G APOSPC1828E-500G APOSPC1828E-1KG
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Kookpunt: 91…93 °C/10mmHg
Smeltpunt: 32…39 °C
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003306
CAS nummer: 387-45-1
EINECS: 206-860-5