3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 64.3 EUR
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Kookpunt: 66…72 °C/2mmHg
Smeltpunt: 25…30 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011735
CAS nummer: 34328-61-5