4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 80.4 EUR
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Smeltpunt: 46…49 °C
Vlampunt: 96.7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143288
CAS nummer: 5527-95-7