4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 26.3 EUR
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143282
CAS nummer: 61072-56-8