3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 52.6 EUR
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153092
CAS nummer: 701-43-9