Fluorocholine chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N-(Fluoromethyl)-2-hydroxy-N,N-dimethylethanaminium chloride
PC1838-1G
PC1838-250MG
APOSPC1838-1GEA
0
EUR
APOSPC1838-1G
APOSPC1838-250MG
Fluorocholine chloride
Fluorocholine chloride
Formule:
C₅H₁₃ClFNO MW: 157.62 g/mol Smeltpunt: 184…185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07995053 CAS nummer: 459424-38-5 |