4-Fluoro-o-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluoro-o-toluonitrile
4-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095106
CAS nummer: 147754-12-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable