2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 32.2 EUR
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229.06 g/mol
Kookpunt: 243…244 °C
Dichtheid: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052957
CAS nummer: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8 III