3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 113 EUR
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Kookpunt: 104…105 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041444
CAS nummer: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II