6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 132 EUR
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Formule: C₇H₄ClFN₂
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156132
CAS nummer: 175135-04-3