2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 43.8 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 181…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010615
CAS nummer: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0