2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 30.8 EUR
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 155…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002417
CAS nummer: 434-75-3
EINECS: 207-105-2