3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 33.7 EUR
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 177…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042506
CAS nummer: 161957-55-7