3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 70.1 EUR
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Kookpunt: 273
Smeltpunt: 133…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042477
CAS nummer: 403-16-7